57086
Supelclean™ LC-Alumina-N SPE Tube
bed wt. 1 g, volume 3 mL, pkg of 54 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene tube
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Supelclean™
Composizione
bed wt., 1 g
Confezionamento
pkg of 54 ea
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
3 mL
Matrice
Alumina for Neutral pH (∼6.5) Brockman Act I base material
Gruppo funzionale matrice
Alumina phase
Dimensione particelle
60-325 mesh
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
normal phase
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)