Key Documents
57085
Supelco
Supelclean LC-Alumina-B SPE Tube
bed wt. 2 g, volume 6 mL, pk of 30
Sinonimo/i:
Supelclean LC-Alumina-B, 6mL, 30 pk
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
Materiali
polypropylene tube
Composizione
bed wt., 2 g
Confezionamento
pk of 30
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
6 mL
Matrice
Alumina for Basic pH (~8.5); Brockman Act I base material
Gruppo funzionale matrice
Alumina phase
Dimensione particelle
60-325 mesh
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
normal phase
Note legali
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)