Documenti fondamentali
29178-U
Supelco
Tappi per flaconcini con ghiera, BiMetal (magnetici), 20 mm, con setti in PTFE/slicone, conf. da 100
green seal, PTFE/silicone septa, diam. × thickness 20 mm × 3 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
PTFE/silicone septa
green seal
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E.
20 mm
diam. × spessore
20 mm × 3 mm
Compatibilità
for use with 20mm crimp seal vial
Descrizione generale
I tappi in BiMetal sono di stagno e alluminio e sono più facili da crimpare rispetto ai sigilli in stagno da 20 mm. La superficie di sigillatura è in alluminio e il diametro interno è di stagno per fornire la superficie magnetica. Questi tappi sono disponibili in una serie di colori.
Altre note
Per rimuovere il sigillo crimpato bimetallico si raccomanda di usare lo stappatore a tenaglia (numero del prodotto 33283) Grazie alla sua meccanica, in questa applicazione lo stappatore a tenaglia è più conveniente e funziona meglio dello stappatore a mano (n/p 33283).
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)