24916
Purge/Trap G
configured for Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Sinonimo/i:
PURGE TRAP G, Tekmar® 3000
About This Item
Prodotti consigliati
applicazioni
industrial hygiene
Livello qualitativo
Compatibilità
configured for Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Lungs, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)