20079-U
Modified BTEXTRAP™ M
StableFlex™ 3000
Sinonimo/i:
Modified BTEX Trap M
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Modified BTEXTRAP™ M, Tekmar® 3000,
applicazioni
environmental
Livello qualitativo
Compatibilità
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Note legali
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
DRO, EPH, ETPH, GRO, PRO, PVOC, STARS, TPH, VPH? Help, I’m Trapped in Alphabet Soup!
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.