1612801
USP
Sisomicin sulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Sisomicin sulfate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
sisomicin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC[C@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3OC(CN)=CC[C@H]3N)[C@@H]2O.CN[C@@H]4[C@@H](O)[C@H](OC[C@]4(C)O)O[C@H]5[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]6OC(CN)=CC[C@H]6N)[C@@H]5O
InChI
1S/2C19H37N5O7.5H2O4S/c2*1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;5*1-5(2,3)4/h2*3,9-18,24-27H,4-7,20-23H2,1-2H3;5*(H2,1,2,3,4)/t2*9-,10+,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-,19+;;;;;/m11...../s1
CIKNYWFPGZCHDL-ZHFUJENKSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)