24936
Purge/Trap G
configured for OI Analytical Eclipse 4660, 4560
Sinonimo/i:
PURGE TRAP G, O.I. ANALYTICAL 4560
About This Item
Prodotti consigliati
applicazioni
industrial hygiene
Livello qualitativo
Compatibilità
configured for OI Analytical Eclipse 4660, 4560
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Lungs, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)