24932
Purge/Trap C
for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
Sinonimo/i:
PURGE TRAP C, O.I. ANALYTICAL 4560
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
suitable for EPA 601
applicazioni
environmental
Compatibilità
for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)