Documenti fondamentali
19135-U
Hamilton® needles for RN syringes
needle size 26 ga, needle L 51 mm (2 in.), bevel tip stainless steel needle (point style 2), for use with 250μL-10mL syringe
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiali
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
26 ga
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 7779-04
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
250-10000 μL
Compatibilità
for use with 250μL-10mL syringe
Descrizione generale
Hamilton® needles for RN syringes are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)