Documenti fondamentali
14751
Supelco
trans-2-Dodecenoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Sinonimo/i:
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[[(2E)-1-oxo-2-dodecen-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19D3H32NO4
Peso molecolare:
344.50
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Temperatura di conservazione
−20°C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)