Key Documents
79669
Supelco
2-trans,4-cis-Decadienoyl-L-carnitine
analytical standard
Sinonimo/i:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(2E,4Z)-1-oxo-2,4-decadien-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H29NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.42
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]/D -17.0 to -11.0, c = 0.1 in methanol
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(/C=C/C=C\CCCCC)=O)CC([O-])=O
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)