50637
Decanoyl-L-carnitine
≥94.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxodecyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine decanoyl ester, C10-Carnitine
Saggio
≥94.0% (HPLC)
Forma fisica
powder or crystals
Attività ottica
[α]/D -15±3°, c = 1 in H2O
Impurezze
≤10% water
Gruppo funzionale
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C17H33NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-17(21)22-15(13-16(19)20)14-18(2,3)4/h15H,5-14H2,1-4H3/t15-/m1/s1
LZOSYCMHQXPBFU-OAHLLOKOSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3