40733
trans-2-Tetradecenoyl-L-carnitine
analytical standard
Sinonimo/i:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(2E)-1-oxo-2-tetradecen-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt, trans-2-Myristenoyl-L-carnitine, C14:1-Carnitine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Saggio
≥95.0% (LC/MS)
Attività ottica
[α]/D -12±2°, c = 0.1 in methanol
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]C(C([H])([H])[C@](OC(/C([H])=C([H])/C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H])=O)([H])C([H])([H])[N+](C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H])=O
InChI
1S/C21H39NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4/h15-16,19H,5-14,17-18H2,1-4H3/b16-15+/t19-/m1/s1
BUBHHSHBKWNLLG-CLHDZIPGSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Quantification of the analyte in biological samples using high-performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (HPLC/MS/MS).
- Quantification of the analyte in dried blood spots using chip-based nanoelectrospray source coupled with high resolution mass spectrometry (chip-based nanoESI- HRMS) and targeted liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC/MS/MS).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)