Z740219
PTLC (Preparative TLC) Glass Plates
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
glass support
silica gel 60 matrix
Caratteristiche
binder Polymeric
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
EMD Millipore® 1.05717.0001
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lungh. × largh.
20 cm × 20 cm
Spessore strato
2,000 μm
Lungh. × largh. lastra
20 cm × 20 cm
Dimensione pori
60 Å
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)