Z266000
Latch-lid™ TLC developing chambers
For use with 20 cm × 20 cm plates
Sinonimo/i:
Sealable TLC Developing Chamber
About This Item
Prodotti consigliati
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Descrizione generale
Racks not included.
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Separation of Placebo; 1 % Vit C derivat; 1 % Active 2; 2 % Vit C Derivat; 2 % Active2; Reference Vitamin C Derivat; Reference Degradation product
Protocolli
Separation of Caffiene