Key Documents
Z243914
Supelco
Aldrich® TLC developing tank - cylindrical
glass tank, O.D. × H 6.5 cm × 21.0 cm
Sinonimo/i:
Cylindrical TLC tank
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
D.E. × alt.
6.5 cm × 21.0 cm
Descrizione generale
Can be used as a staining chamber. Made of glass with lid. Compact size offers good plate visibility and minimal solvent use.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)