Documenti fondamentali
Z265829
Supelco
Preparative TLC plates
Silica gel
Sinonimo/i:
Prep Thin Layer Chromatography Plates
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NC.07
Materiali
glass support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
Analtech 02013
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lungh. × largh.
20 cm × 20 cm
Spessore strato
1,000 μm
Dimensione particelle
20-40 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Descrizione generale
Used for analytical separations of larger quantities of materials. Materials to be separated are often applied as long streaks, developed, and recovered by scraping the adsorbent from the plate and eluting with a strong solvent.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z265829-1PAK4061838553775