Documenti fondamentali
Z740218
Supelco
PTLC (Preparative TLC) Glass Plates
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
Sinonimo/i:
Preparative Thin-Layer Chromatography Glass Plates
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Materiali
glass support
silica gel 60 matrix
Caratteristiche
binder Polymeric
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 20 ea
Produttore/marchio commerciale
EMD Millipore® 1.05744.0001
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lungh. × largh.
20 cm × 20 cm
Spessore strato
500 μm
Lungh. × largh. lastra
20 cm × 20 cm
Dimensione pori
60 Å
Note legali
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)