Z740213
TLC Glass Plates
L × W 2.5 cm × 7.5 cm, silica gel 60 matrix, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator
Sinonimo/i:
TLC Silica gel 60 F254, TLC Silica gel 60 F254, 100 Glass plates 2.5 x 7.5 cm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
glass support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
EMD Millipore® 1.15327.0001
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lungh. × largh.
2.5 cm × 7.5 cm
Spessore strato
250 μm
Dimensione particelle
10-12 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Descrizione generale
Nota a piè di pagina
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)