Z740215
TLC Glass Plates
L × W 20 cm × 20 cm, PEI-cellulose, matrix, binder: no, fluorescent indicator
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PEI-cellulose, matrix
glass support
Caratteristiche
binder: no
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
EMD Millipore® 1.05725.0001
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lungh. × largh.
20 cm × 20 cm
Spessore strato
N/A
Lungh. × largh. lastra
20 cm × 20 cm
Dimensione particelle
10-12 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)