Z732664
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, stainless steel
dispersing element for T-18 basic disperser, 10 mm, 1/cs
Sinonimo/i:
disperser blades, tissue grinders, tissue homogenizers
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
stainless steel rotor/stator
Confezionamento
case of 1
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
IKA L004639
Diametro
10 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
IKA® S 18 N - 10 G Dispersing tool for use with T-18 ULTRA-TURRAX® dispersing instrument.
Caratteristiche e vantaggi
- suitable for use with solvents
- sterilization methods: all methods
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)