Documenti fondamentali
1.05637
Supelco
PLC plates, Silica gel 60 F₂₅₄+₃₆₆, 2 mm
pkg of 12 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiali
glass support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 12 plates
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Spessore strato
2 mm
Lungh. × largh. lastra
20 cm × 20 cm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
12 Glass plates 20 x 20 cm
Linkage
Replaces: 5637; 5637-7
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2