Documenti fondamentali
Z717193
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 1000 REACH, maximum volume 1000 μL, sterile
Sinonimo/i:
pipet tips, pipette tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
Volume massimo:
1000 μL
Sterilità:
sterile
Caratteristiche:
DNase free
RNase free
barrier
Confezionamento:
pack of 800 ea
Produttore/marchio commerciale:
Molecular BioProducts 2079
Materiali
colorless
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
barrier
Confezionamento
pack of 800 ea
Produttore/marchio commerciale
Molecular BioProducts 2079
tecniche
PCR: suitable
Volume massimo
1000 μL
Confezionamento
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Compatibilità
Compatibility
Biohit mLINE 100-1000 μl
BioHit Proline Variable
Eppendorf Research/Reference
Gilson/Pipetman P-1000
Labsystems 4027/4500
Nichiryo/Oxford Benchmate
Socorex Calibra
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)