Documenti fondamentali
Z709344
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 5000, volume range 1000-5000 μL, sterile
Sinonimo/i:
pipet tips, pipette tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
Materiali
colorless
Sterilità
sterile
Caratteristiche
barrier
Confezionamento
pack of 250 ea
Produttore/marchio commerciale
Molecular BioProducts 2180B
tecniche
PCR: suitable
Volume massimo
5 mL
Intervallo di volume
1000-5000 μL
Volume
1000—5000 μL
Compatibilità
for use with
  • Gilson Pipetman P-5000 1-5 ml
  • Nichiryo BenchMate 1-5 ml
  • Rainin Pipetman P5000 1-5 ml
Descrizione generale
Handle up to 5 mL with this large volume tip
Confezionamento
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)