Z709204
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART XLP 200, volume range 5-200 μL, sterile
Sinonimo/i:
pipet tips, pipette tips
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless
colorless tip
Sterilità
sterile
Caratteristiche
barrier
Confezionamento
pack of 3072 ea (4 packs of 768)
Produttore/marchio commerciale
Molecular BioProducts 2160P
tecniche
PCR: suitable
Volume massimo
200 μL
Intervallo di volume
5-200 μL
Volume
5—200 μL
Compatibilità
for use with
Cerchi prodotti simili? Visita Guida al confronto tra prodotti
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)