A9223
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 10F, volume range 0.5-10 μL, sterile
Sinonimo/i:
pipet tips, pipette tips
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
barrier
Confezionamento
case of 5 packs
pack of 960 ea (Racked)
Produttore/marchio commerciale
Molecular BioProducts 2139F
tecniche
PCR: suitable
Volume massimo
10 μL
Intervallo di volume
0.5-10 μL
Volume
0.5—10 μL
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Compatibilità
Biohit Variable .5-10 μl
Eppendorf Research Pro 4860 5-100 μl
Eppendorf Titerman 4908 5-50 μl
Finnpipette 4027 .5-10 μl
Finnpipette 4500 Digital .5-10 μl
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)