CLS4826
Corning® microvolume pipet tips
0.1-10 μL, universal fit racked pipet tips, natural, non-sterile, 96 tips/rack, 960tips/case
Sinonimo/i:
pipet tips, pipette tips
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
natural tip
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
Confezionamento
rack of 96
Produttore/marchio commerciale
Corning 4826
Intervallo di volume
0.1-10 μL
Compatibilità
for use with Gilson® and other popular ultra-micropipettors
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)