Documenti fondamentali
CLS4854
Corning® gel-loading pipet tips
1-200μL flat 0.4mm thick gel-loading pipet tips, natural, non-sterile, 200 tips/rack, 2 racks/case, 400 tips/case
Sinonimo/i:
pipet tips, pipette tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41121606
NACRES:
NB.02
Lunghezza:
83 mm
Intervallo di volume:
1-200 μL
Sterilità:
non-sterile
Caratteristiche:
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
packaging: rack
Confezionamento:
rack of 200
Produttore/marchio commerciale:
Corning 4854
Materiali
natural tip
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
packaging: rack
Confezionamento
rack of 200
Produttore/marchio commerciale
Corning 4854
Lunghezza
83 mm
Intervallo di volume
1-200 μL
Descrizione generale
Corning gel-loading polypropylene pipet tips feature a thick capillary end that allows easy access into vertical and horizontal electrophoresis gels.
  • Tips are 83 mm in length
  • Total capacity of 200 μL
  • 200 tips/rack
  • Nonsterile
  • Certified RNase-/DNase-free, nonpyrogenic and trace metal-free
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)