Z381845
Ultramicro pipette tips
Microcapillary, round tip, maximum volume 10 μL, non-sterile
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Prodotti consigliati
Materiali
colorless
polypropylene
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 200 ea (Bag)
Produttore/marchio commerciale
Sorenson 1511
Volume massimo
10 μL
Volume
10 μL
Descrizione generale
Low capacity improves accuracy with small sample volumes by reducing dead space.
Applicazioni
For loading sequencing gels 0.6 mm or thicker.
Altre note
Browse all pipette tips
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)