Z676802
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 1000XL, Hinged rack
Sinonimo/i:
pipet tips, pipette tips
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
barrier
endotoxin free
Hinged rack
Tip design ART 1000XL
Confezionamento
pack of 4800 ea (50 hinged racks of 96 tips)
Produttore/marchio commerciale
Molecular BioProducts 2179-05-HR
tecniche
PCR: suitable
Volume massimo
1 mL
Volume
1000 μL
Categorie correlate
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
486868-1L | 4061838204578 |
486868-1L-EU | 4061838246059 |
Z676802-4X768EA | 4061832934976 |