Z676780
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 1000XL, Reload insert
Sinonimo/i:
pipet tips, pipette tips
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless
Sterilità
sterile
Caratteristiche
barrier
Reload insert
Tip design ART 1000XL
Confezionamento
pack of 4800 ea (50 inserts of 96 tips)
Produttore/marchio commerciale
Molecular BioProducts 2179-05-RI
tecniche
PCR: suitable
Volume massimo
1 mL
Volume
1000 μL
Categorie correlate
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z676780-4X768EA | 4061832934945 |