Z676527
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 10, Hinged rack
Sinonimo/i:
pipet tips, pipette tips
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
barrier
endotoxin free
Hinged rack
Tip design ART 10
Confezionamento
pack of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
Produttore/marchio commerciale
Molecular BioProducts 2139-05-HR
tecniche
PCR: suitable
Volume massimo
10 μL
Volume
10 μL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)