41612
PCB No 209 solution
10±0.5 μg/mL in isooctane, analytical standard
Sinonimo/i:
Decachlorobiphenyl solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
10±0.5 μg/mL in isooctane
Indice di rifrazione
n/D 1.3900-1.3940
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1c(Cl)c(Cl)c(c(Cl)c1Cl)-c2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl
InChI
1S/C12Cl10/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16
ONXPZLFXDMAPRO-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)