35495
PCB No 180
analytical standard
Sinonimo/i:
2,2′,3,4,4′,5,5′-Heptachlorobiphenyl, 2,2′,3,4,4′,5,5′-PCB
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
Clc1cc(Cl)c(cc1Cl)-c2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl
InChI
1S/C12H3Cl7/c13-6-3-8(15)7(14)1-4(6)5-2-9(16)11(18)12(19)10(5)17/h1-3H
WBHQEUPUMONIKF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?