35602
PCB No 153
analytical standard
Sinonimo/i:
2,2′,4,4′,5,5′-Hexachlorobiphenyl, 2,2′,4,4′,5,5′-PCB
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
Clc1cc(Cl)c(cc1Cl)-c2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C12H4Cl6/c13-7-3-11(17)9(15)1-5(7)6-2-10(16)12(18)4-8(6)14/h1-4H
MVWHGTYKUMDIHL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)