Z719684
Sorenson™ low binding standard tips
maximum volume 1000 μL, pack of 1000 ea (Racked), sterile
Sinonimo/i:
low-binding tip, pipette tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Prodotti consigliati
Materiali
colorless
polypropylene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
barrier: no
Confezionamento
pack of 1000 ea (Racked)
case of 5000 ea (Racked)
Produttore/marchio commerciale
Sorenson 10230T
Volume massimo
1000 μL
Volume
1000 μL
Descrizione generale
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for research-grade pipettors.
Note legali
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)