Z719668
Sorenson™ low binding standard tips
maximum volume 1000 μL, pack of 1000 ea (Bag), non-sterile
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
barrier: no
Confezionamento
pack of 1000 ea (Bag)
case of 10000 ea (10 bags of 100 tips)
Produttore/marchio commerciale
Sorenson 10190T
Volume massimo
1000 μL
Descrizione generale
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for research-grade pipettors.
Note legali
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)