Documenti fondamentali
Z617776
Greiner round bottom tubes, polystyrene
test tube, 20 mL, 16 x 152 mm, polystrene, round (U) bottom
Sinonimo/i:
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
Materiali
colorless tube
polystyrene tube
round bottom tube
round bottom
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
graduations: no
Confezionamento
pack of 1500
Produttore/marchio commerciale
Greiner 169101
Capacità
20 mL
Diam. tubo × lung.
16 mm × 152 mm
Colore
colorless
Caratteristiche e vantaggi
Greiner round bottom polystyrene tubes has the following benefits:
  • High transperancy
  • Polystyrene tubes possess high clarity due to which it is beneficial for optical measurements.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)