Documenti fondamentali
CLS352052
Corning® Falcon® Round Bottom Test Tubes
capacity 5 mL, cap: no, sterile, case of 500
Sinonimo/i:
culture tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.13
Materiali
round polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap: no
Confezionamento
case of 500
Produttore/marchio commerciale
Corning 352052
Capacità
5 mL
Applicazioni
Liquid Handling
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS3520524065269078937