Z3777
ZD7288 hydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(N-Ethyl-N-phenylamino)-1,2 dimethyl-6-(methylamino) pyrimidinium chloride, ICI-D7288, N-Ethyl-1,6-dihydro-1,2-dimethyl-6-(methylimino)-N-phenyl-4-pyrimidinamine hydrochloride, ZD 7288
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Ideatore
AstraZeneca
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.Cl.CCN(c1ccccc1)C2=CC(=N/C)\N(C)C(C)=N2
InChI
1S/C15H20N4.ClH.H2O/c1-5-19(13-9-7-6-8-10-13)15-11-14(16-3)18(4)12(2)17-15;;/h6-11H,5H2,1-4H3;1H;1H2/b16-14+;;
NCEDDDWQLCMZQG-UPONXUSQSA-N
Applicazioni
neocortical tissue. It has been used as hyperpolarization-activated and cyclic nucleotide-gated (HCN)-channel blocker to test the involvement of HCN channels in the phototransduction pathway.
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?