Z0127
Zatebradine hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
7,8-Dimethoxy-3-[3-[-N-[2-(3,4 dimethoxyphenyl)ethyl]-N-methylamino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-2H-3-benzazepin-2-one hydrochloride, UL-FS49
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white
Solubilità
H2O: >10 mg/mL
Ideatore
Boehringer Ingelheim
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].COc1ccc(CCN(C)CCCN2CCc3cc(OC)c(OC)cc3CC2=O)cc1OC
InChI
1S/C26H36N2O5.ClH/c1-27(13-9-19-7-8-22(30-2)23(15-19)31-3)11-6-12-28-14-10-20-16-24(32-4)25(33-5)17-21(20)18-26(28)29;/h7-8,15-17H,6,9-14,18H2,1-5H3;1H
ZRNKXJHEQKMWCH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- as an If blocker to study its effects on cardiomyocyte clusters (CMCs)
- as a hyperpolarization-activated and cyclic nucleotide-gated (HCN) channel inhibitor to study its effects on viability of degenerating rod or cone photoreceptors in mice
- as a bradycardiac agent to study its effects on tachycardia and elevated temperature in fish
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)