Documenti fondamentali
746274
Sigma-Aldrich
Vinblastine-13C2,d3
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
Sinonimo/i:
13C,d Labeled Vinblastine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2C44D3H55N4O9
Peso molecolare:
815.98
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@@]1(CC)C[C@H]2C[N@](C1)CCC3=C([C@H](C(OC)=O)C2C4=C(OC)C=C(N(C)C5[C@@]67[C@]8([H])[C@](C=CCN8CC7)(CC)[C@@H](O[13C]([13C]([2H])([2H])[2H])=O)[C@@]5(C(OC)=O)O)C6=C4)NC9=CC=CC=C93
InChI
1S/C46H58N4O9/c1-8-43(54)23-27-24-49(25-43)19-15-29-28-13-10-11-14-32(28)47-37(29)36(38(52)57-6)35(27)30-21-31-33(22-34(30)56-5)48(4)40-45(31)17-20-50-18-12-16-44(9-2,39(45)50)41(59-26(3)51)46(40,55)42(53)58-7/h10-14,16,21-22,27,35-36,39-41,47,54-55H,8-9,15,17-20,23-25H2,1-7H3/t27?,35?,36-,39+,40?,41-,43?,44-,45-,46+/m1/s1/i3+1D3,26+1
KPPBSXVQPGVPRR-JDAPZIMESA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)