SML2301
EpoY
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2S,3S)-3-[[[(1S)-1-Carboxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]carbonyl]-2-oxiranecarboxylic acid 2-ethyl ester, (S)-2-((2S,3S)-3-(ethoxycarbonyl) oxirane -2-carboxamido)-3-(4-hydroxyphenyl) propanoic acid, SD-142
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O)[C@H]2O[C@@H]2C(OCC)=O
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3