Documenti fondamentali
AB2261
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Tbr1
from chicken, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
T-box, brain, 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
chicken
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
opossum (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), pig (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Tbr1(21375)
Descrizione generale
Il gene Tbr1 appartiene alla famiglia di geni conservati che condividono uno stesso dominio di legame con il DNA, il T-box. I geni con T-box codificano per fattori di trascrizione implicati nella regolazione dei processi dello sviluppo. Tbr1, un fattore di trascrizione putativo espresso dai neuroni post-mitotici, risulta altamente espresso dai neuroni glutamatergici che si sviluppano nelle prime fasi dello sviluppo corticale. Bloccando l′espressione di una proteina simile nei topi, si è scoperto che questo fattore di trascrizione è cruciale per le fasi preliminari di sviluppo della corteccia cerebrale, oltre al fatto che causa le perdita dei processi neuronali nel bulbo olfattivo e nella corteccia olfattiva. È stato scoperto che la regione C-terminale della proteina derivata da Tbr1 è necessaria e sufficiente per l'associazione con il dominio guanilato chinasi della protein-chinasi serina calcio/calmodulina dipendente.
Specificità
Questo anticorpo riconosce la proteina Tbr1.
Immunogeno
Epitopo: interno
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente alla proteina Tbr1 di topo.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica: un precedente lotto alla diluizione 1:100 ha permesso di rivelare Tbr1 in tessuto di corteccia frontale umana.
L'anticorpo anti-Tbr1 è mirato alla proteina Tbr1 e si utilizza nelle analisi di WB e IH.
Sottocategoria di ricerca
Neuroscienze dello sviluppo
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto cerebrale fetale umano.
Western blotting: questo anticorpo a una concentrazione di 0,025 µg/mL ha permesso di rivelare Tbr1 in 10 µg di lisato di tessuto cerebrale fetale umano.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 68 kDa, tuttavia alla voce Q64336 (TBR1_MOUSE) di UniProtKB/Swiss-Prot è specificata una massa di 73,941 kDa.
Stato fisico
Anticorpo policlonale purificato di pollo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di tessuto cerebrale fetale umano.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Tadashi Nomura et al.
Cell reports, 31(5), 107592-107592 (2020-05-07)
The six-layered neocortex is a shared characteristic of all mammals, but not of non-mammalian species, and its formation requires an inside-out pattern of neuronal migration. The extant reptilian dorsal cortex is thought to represent an ancestral form of the neocortex
Anna Gorelik et al.
Nature communications, 8, 15096-15096 (2017-05-04)
In recent years the notion that malfunctioning of the immune system may result in developmental brain diseases has emerged. However, the role of immune molecules in the developing brain has not been well explored. The complement pathway converges to cleave
Livio Oboti et al.
eNeuro, 5(3) (2018-06-19)
Interconnections between the olfactory bulb and the amygdala are a major pathway for triggering strong behavioral responses to a variety of odorants. However, while this broad mapping has been established, the patterns of amygdala feedback connectivity and the influence on
Naoki Nakagawa et al.
Genes & development, 31(16), 1679-1692 (2017-09-17)
Adenomatous polyposis coli (APC) regulates the activity of β-catenin, an integral component of Wnt signaling. However, the selective role of the APC-β-catenin pathway in cerebral cortical development is unknown. Here we genetically dissected the relative contributions of APC-regulated β-catenin signaling
Lei Wang et al.
Nature neuroscience, 19(7), 888-896 (2016-05-24)
The unique mental abilities of humans are rooted in the immensely expanded and folded neocortex, which reflects the expansion of neural progenitors, especially basal progenitors including basal radial glia (bRGs) and intermediate progenitor cells (IPCs). We found that constitutively active