I2760
(−)-Isoproterenol (+)-bitartrate salt
powder
Sinonimo/i:
(−)-Isoprenaline (+)-bitartrate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Colore
white to off-white
Solubilità
H2O: ≥50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Ideatore
Sanofi Aventis
Stringa SMILE
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CC(C)NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C11H17NO3.C4H6O6/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t11-;1-,2-/m00/s1
LBOPECYONBDFEM-RWALOXMOSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
Applicazioni
- as a component in KRH medium for cyclic adenosine monophosphate (cAMP) assay
- to stimulate preadipocytes to study its concentration responsive curve
- to intraperitoneally administer to mice to evaluate whether the multi-dry-electrode plate (MDEP)-sensor system can assess drug responses
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3