Documenti fondamentali
Z360376
Autoclave pans
capacity 1.8 L
Sinonimo/i:
sterilizing pan, sterilizing tray
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
Materiali
polypropylene container
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 6902-1000
Lungh. × Largh. × Alt.
260 mm × 159 mm × 64 mm
Capacità
1.8 L
1.8 qt (2 L)
Descrizione generale
Autoclavable polypropylene with strong rims. Sizes for small instruments and labware. Nestable when empty. Without handles.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2