Z360384
Autoclave pans
capacity 2.8 L
Sinonimo/i:
sterilizing pan, sterilizing tray
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene container
Produttore/marchio commerciale
Nalgene®
Lungh. × Largh. × Alt.
260 mm × 159 mm × 105 mm
Capacità
2.8 L
Descrizione generale
Autoclavable polypropylene with strong rims. Sizes for small instruments and labware. Nestable when empty. Without handles.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)