Z360406
Autoclave pans
capacity 5 L
Sinonimo/i:
sterilizing pan, sterilizing tray
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene container
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 6902-5000
Lungh. × Largh. × Alt.
324 mm × 257 mm × 108 mm
Capacità
5 L
Descrizione generale
Autoclavable polypropylene with strong rims. Sizes for small instruments and labware. Nestable when empty. Without handles.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)