Z360341
Sterilizing pans
capacity 9.5 L
Sinonimo/i:
autoclavalble bin, autoclave tray
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene container
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 6900-0010
Lungh. × Largh. × Alt.
361 mm × 311 mm × 143 mm
Capacità
9.5 L
Descrizione generale
Autoclavable natural polypropylene with rolled edges for stiffness and handles for carrying ease. Nestable when empty.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)