Documenti fondamentali
Z503797
Sigma-Aldrich
Scienceware® trays
w/o faucet, inside dimensions L × W × H 30 cm × 41 cm × 7.6 cm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
Materiali
low-density polyethylene container
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art
Descrizione generale
Molded LDPE can withstand temperatures up to 77°C (171°F). The PE faucet has a 12.7 mm bore.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
BRAND® tray stackable size 510 x 410 x 120 mm
BR156646
BRAND® tray stackable
Autoclave pans capacity 1.8 L
Z360376
Autoclave pans
Autoclave pans capacity 2.8 L
Z360384
Autoclave pans
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z503797-1EA4061832265513